5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958362-10G OR958362-1G OR958362-5G
APOSOR958362-10GEA 487 EUR
APOSOR958362-10G APOSOR958362-1G APOSOR958362-5G
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071544
Núm. CAS: 13589-77-0