N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958379-1G OR958379-5G
APOSOR958379-1GEA 36.4 EUR
APOSOR958379-1G APOSOR958379-5G
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₈N₂·ClH
MW: 178,703 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603997
Núm. CAS: 1956325-54-4