4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958401-100MG OR958401-1G OR958401-250MG
APOSOR958401-100MGEA 237 EUR
APOSOR958401-100MG APOSOR958401-1G APOSOR958401-250MG
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₁H₇ClN₂O
MW: 218,639 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01202941
Núm. CAS: 39786-40-8