5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958464-1G OR958464-250MG
APOSOR958464-1GEA 806 EUR
APOSOR958464-1G APOSOR958464-250MG
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride
Formula: C₇H₉N₃O·ClH
MW: 187,627 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16615181
Núm. CAS: 1956321-99-5