1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958515-1G OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA 172 EUR
APOSOR958515-1G APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₈H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620377
Núm. CAS: 149139-43-5