2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958562-1G OR958562-250MG OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA 106 EUR
APOSOR958562-1G APOSOR958562-250MG APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₀O
MW: 206,239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030317
Núm. CAS: 59046-72-9