(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958581-1G OR958581-250MG OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA 783 EUR
APOSOR958581-1G APOSOR958581-250MG APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253729
Núm. CAS: 100929-33-7