1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958636-1G OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA 151 EUR
APOSOR958636-1G APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Formula: C₁₃H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087385
Núm. CAS: 17429-36-6