2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958656-1G
APOSOR958656-1GEA 121 EUR
APOSOR958656-1G
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15529703
Núm. CAS: 89943-09-9