(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)ethanol
OR958678-1G OR958678-250MG OR958678-500MG
APOSOR958678-1GEA 870 EUR
APOSOR958678-1G APOSOR958678-250MG APOSOR958678-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253686
Núm. CAS: 1213016-49-9