Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-1GEA 621 EUR
APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Formula: C₂₃H₁₉N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09030634
Núm. CAS: 136285-67-1