Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958922-1G OR958922-250MG
APOSOR958922-1GEA 632 EUR
APOSOR958922-1G APOSOR958922-250MG
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate
Formula: C₉H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24134929
Núm. CAS: 136823-41-1