2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dihydrobenzofuran-7-amine
OR958944-1G
APOSOR958944-1GEA 84.1 EUR
APOSOR958944-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine 95%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109313
Núm. CAS: 13414-56-7