3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 192 EUR
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235028
Núm. CAS: 35170-93-5