(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959050-1G OR959050-250MG OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA 237 EUR
APOSOR959050-1G APOSOR959050-250MG APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046128
Núm. CAS: 188637-75-4