2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959108-1G OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA 230 EUR
APOSOR959108-1G APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878518
Núm. CAS: 16858-56-3