(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR959135-1G OR959135-250MG OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA 870 EUR
APOSOR959135-1G APOSOR959135-250MG APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253670
Núm. CAS: 209963-04-2