(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959139-1G OR959139-250MG OR959139-5G
APOSOR959139-1GEA 0 EUR
APOSOR959139-1G APOSOR959139-250MG APOSOR959139-5G
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656490
Núm. CAS: 851086-95-8