2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959238-1G OR959238-250MG
APOSOR959238-1GEA 98.6 EUR
APOSOR959238-1G APOSOR959238-250MG
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033549
Núm. CAS: 6668-24-2