cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
OR959262-100G
APOSOR959262-100GEA 40.6 EUR
APOSOR959262-100G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067706
Núm. CAS: 7506-66-3