2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cyanopropanoic acid
OR959297-1G OR959297-250MG
APOSOR959297-1GEA 357 EUR
APOSOR959297-1G APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.088 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: 35…36 °C
Densidad: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14544816
Núm. CAS: 632-07-5
UN: 3265
ADR: 8 II