(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959303-100MG OR959303-250MG
APOSOR959303-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR959303-100MG APOSOR959303-250MG
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride
Formula: C₅H₁₂N₂O·2ClH
MW: 189,083 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954306
Núm. CAS: 1217482-26-2