1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959336-1G OR959336-5G
APOSOR959336-1GEA 21.9 EUR
APOSOR959336-1G APOSOR959336-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18425906
Núm. CAS: 1264097-17-7