3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 132 EUR
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉NO·ClH
MW: 135,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13193583
Núm. CAS: 693248-55-4