Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959377-1G OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA 290 EUR
APOSOR959377-1G APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204418
Núm. CAS: 83751-12-6