3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 348 EUR
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883065
Núm. CAS: 58236-72-9