Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-amino-5-chloroisonicotinate
OR959406-1G
OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA
94.4
EUR
APOSOR959406-1G
APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,596 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22375099 Núm. CAS: 1227002-03-0 |