3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-bromopicolinonitrile
OR959411-5G
APOSOR959411-5GEA 150 EUR
APOSOR959411-5G
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375025
Núm. CAS: 573675-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III