N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959440-1G OR959440-5G
APOSOR959440-1GEA 219 EUR
APOSOR959440-1G APOSOR959440-5G
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide
Formula: C₉H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10663418
Núm. CAS: 1090815-16-9