N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 754 EUR
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705738
Núm. CAS: 604813-07-2