N-Propyl 4-chloropicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959443-1G OR959443-5G
APOSOR959443-1GEA 168 EUR
APOSOR959443-1G APOSOR959443-5G
N-Propyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Propyl 4-chloropicolinamide
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 198,649 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11177055
Núm. CAS: 694498-91-4