2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959445-1G OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA 852 EUR
APOSOR959445-1G APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044373
Núm. CAS: 53698-47-8