5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959451-5G
APOSOR959451-5GEA 171 EUR
APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11557230
Núm. CAS: 351003-02-6