2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 86.1 EUR
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846275
Núm. CAS: 885267-40-3