3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959462-1G OR959462-250MG
APOSOR959462-1GEA 473 EUR
APOSOR959462-1G APOSOR959462-250MG
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
3-Bromo-4-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202.049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234192
Núm. CAS: 3522-97-2