5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959475-1G OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA 172 EUR
APOSOR959475-1G APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375100
Núm. CAS: 4214-78-2