7,8-Dimethylquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959482-1G OR959482-5G
APOSOR959482-1GEA 270 EUR
APOSOR959482-1G APOSOR959482-5G
7,8-Dimethylquinoline 98%
7,8-Dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18448797
Núm. CAS: 20668-35-3