N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 219 EUR
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formula: C₈H₁₂ClN₃
MW: 185,654 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753659
Núm. CAS: 876521-19-6