2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959515-10G OR959515-1G OR959515-5G
APOSOR959515-10GEA 928 EUR
APOSOR959515-10G APOSOR959515-1G APOSOR959515-5G
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07699213
Núm. CAS: 6952-53-0