N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 53.8 EUR
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023450
Núm. CAS: 2554-75-8