5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 121 EUR
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463622
Núm. CAS: 18593-44-7