4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959581-1G OR959581-250MG
APOSOR959581-1GEA 782 EUR
APOSOR959581-1G APOSOR959581-250MG
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054909
Núm. CAS: 66131-71-3