3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959592-1G OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA 219 EUR
APOSOR959592-1G APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610601
Núm. CAS: 1227593-97-6