4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 691 EUR
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06253896
Núm. CAS: 96609-78-8