1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959601-1G OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA 551 EUR
APOSOR959601-1G APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697709
Núm. CAS: 325796-84-7