6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959603-10G OR959603-1G OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA 754 EUR
APOSOR959603-10G APOSOR959603-1G APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09940529
Núm. CAS: 1016813-34-5