5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 157 EUR
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234066
Núm. CAS: 4319-85-1