Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959629-1G OR959629-250MG
APOSOR959629-1GEA 0 EUR
APOSOR959629-1G APOSOR959629-250MG
Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193315
Núm. CAS: 114080-94-3