2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959635-100MG OR959635-250MG
APOSOR959635-100MGEA 219 EUR
APOSOR959635-100MG APOSOR959635-250MG
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₈H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425551
Núm. CAS: 90057-09-3