3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR959638-1G OR959638-250MG
APOSOR959638-1GEA 203 EUR
APOSOR959638-1G APOSOR959638-250MG
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265441
Núm. CAS: 167300-06-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR